N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Diethyl-p-phenylendiammoniumsulfat, N,N-Diethylbenzol-1,4-diammoniumsulfat
A17832.0B A17832.18 A17832.30
A17832.0BEA 301 EUR
A17832.0B A17832.18 A17832.30
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat 97%
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Purity: 97% CAS No.: 6283-63-2 Molecular Formula: C10H16N2.H2SO4 Formula Weight: 262.33 Melting Point: 183-188° Beilstein Reference: 4219768
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Molecular Weight: 262,33 g/mol
Siedepunkt: 274…275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012993
CAS-Nummer: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6