N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Diethyl-p-phenylendiammoniumsulfat, N,N-Diethylbenzol-1,4-diammoniumsulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
07670-100G
07670-25G
07670-100GEA
282
EUR
07670-100G
07670-25G
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat, Supelco®
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄S Molecular Weight: 262,33 g/mol Siedepunkt: 274…275 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012993 CAS-Nummer: 6283-63-2 EINECS: 228-500-6 |