N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N,N-Diethyl-p-phenylendiammoniumsulfat, N,N-Diethylbenzol-1,4-diammoniumsulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
07672-1KG 07672-250G
SIAL07672-1KGEA 327 EUR
SIAL07672-1KG SIAL07672-250G
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-1,4-phenylendiammoniumsulfat
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Molecular Weight: 262,33 g/mol
Siedepunkt: 274…275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012993
CAS-Nummer: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6