2-Naphthoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Naphthoesäurechlorid, 2-Naphthalincarbonsäurechlorid, Naphthalin-2-carbonsäurechlorid, β-Naphthalincarbonsäurechlorid, β-Naphthoesäurechlorid
A14046.09 A14046.18 A14046.30
A14046.09EA 56.2 EUR
A14046.09 A14046.18 A14046.30
2-Naphthoylchlorid ≥98%
2-Naphthoylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 2243-83-6 Molecular Formula: C11H7ClO Formula Weight: 190.63 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 159-160°/9mm Beilstein Reference: 907776 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004093
Formel: C₁₁H₇ClO
Molecular Weight: 190,63 g/mol
Siedepunkt: 159…160 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004093
CAS-Nummer: 2243-83-6
EINECS: 218-822-5
UN: 3261
ADR: 8,II