2-Naphthoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Naphthoesäurechlorid, 2-Naphthalincarbonsäurechlorid, Naphthalin-2-carbonsäurechlorid, β-Naphthalincarbonsäurechlorid, β-Naphthoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
250260-10G 250260-50G
SIAL250260-10GEA 107 EUR
SIAL250260-10G SIAL250260-50G
2-Naphthoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Naphthoylchlorid
Formel: C₁₁H₇ClO
Molecular Weight: 190,63 g/mol
Siedepunkt: 307 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…52 °C
MDL: MFCD00004093
CAS-Nummer: 2243-83-6
EINECS: 218-822-5
UN: 3261
ADR: 8,II