3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: CHAPS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
C3023-100G C3023-1G C3023-25G C3023-5G
SIALC3023-100GEA 2920 EUR
SIALC3023-100G SIALC3023-1G SIALC3023-25G SIALC3023-5G
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS), Sigma-Aldrich®
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Molecular Weight: 614.89 g/mol
Schmelzpunkt: 116
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052