3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Lieferant: Serva
Synonyme: CHAPS
17038.01 17038.02 17038.03 17038.04
SERA17038.01EA 0 EUR
SERA17038.01 SERA17038.02 SERA17038.03 SERA17038.04
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Molecular Weight: 614,89 g/mol
Schmelzpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052