3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS), ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: CHAPS
0465-10GEA 156 EUR
0465-10G 0465-5G 0465-50G
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS), ultrarein
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Zwitterionisches Detergenz.
Utilized for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Molecular Weight: 614.89 g/mol
Schmelzpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Leitfähigkeit (10%; Wasser) ≤ 50 umhos
DNasen Keine
Löslichkeit (20%, Wasser) Entspricht
pH (10%, Wasser)@25°C 5-7
Proteasen Keine nachgewiesen
RNasen Keine nachgewiesen
Glührückstand < 0,1 %