3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
226947-1G 226947-5G
SIAL226947-1GEA 66.6 EUR
SIAL226947-1G SIAL226947-5G
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) Hydrat, Sigma-Aldrich®
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS) Hydrat
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S·H₂O
Molecular Weight: 632,9 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 313223-04-0