3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropansulfonat, CHAPSO
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C4695-1G C4695-500MG C4695-5G
SIALC4695-1GEA 442 EUR
SIALC4695-1G SIALC4695-500MG SIALC4695-5G
3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat, Sigma-Aldrich®
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 82473-24-3