Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylen)ditetrazoliumdichlorid, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)di(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid), 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)bis(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid)
B23792.02
B23792.88
B23792.02EA
83.1
EUR
B23792.02
B23792.88
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT) tech. 90%, technische Qualität
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Purity: 90%
CAS No.: 298-83-9
Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6
Formula Weight: 817.65
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 4115923
Formel:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Molecular Weight: 817,65 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 190 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012159 CAS-Nummer: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |