Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylen)ditetrazoliumdichlorid, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)di(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid), 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)bis(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N6639-1G N6639-250MG N6639-50MG
SIALN6639-1GEA 196 EUR
SIALN6639-1G SIALN6639-250MG SIALN6639-50MG
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT), Sigma-Aldrich®
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Molecular Weight: 817.65 g/mol
Schmelzpunkt: 200
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012159
CAS-Nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4