Tetrazoliumblauchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Tetrazolblau, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium)dichlorid, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazoliumchlorid), blaues Tetrazoliumchlorid, BTC, 3,3′-Dianisol-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazoliumchlorid)
A12502.03
A12502.06
A12502.14
A12502.03EA
39.1
EUR
A12502.03
A12502.06
A12502.14
Tetrazoliumblauchlorid
Tetrazoliumblauchlorid
CAS No.: 1871-22-3
Molecular Formula: C40H32Cl2N8O2
Formula Weight: 727.66
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 3894077
Merck Reference: 14,9244
MDL No.: MFCD00040933
Formel:
C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂ Molecular Weight: 727,65 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 255 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040933 CAS-Nummer: 1871-22-3 EINECS: 217-488-8 Merck Index: 14,9244 |