3-Amino-2-naphthoesäure 85% tech.

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Amino-2-naphthalincarbonsäure, 3-Aminonaphthalin-2-carbonsäure

104140050 104140250
ACRO104140050EA 93 EUR
ACRO104140050 ACRO104140250
3-Amino-2-naphthoesäure 85% tech.
3-Amino-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187,2 g/mol
Siedepunkt: 383 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD00004115
CAS-Nummer: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 13,00451

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Titration with HClO4 ≥80 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR