3-Amino-2-naphthoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-2-naphthalincarbonsäure, 3-Aminonaphthalin-2-carbonsäure
L19312.03
L19312.06
L19312.03EA
39.6
EUR
L19312.03
L19312.06
3-Amino-2-naphthoesäure 97%
3-Amino-2-naphthoesäure
Purity: 97%
CAS No.: 5959-52-4
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 744099
Merck Reference: 14,452
MDL No.: MFCD00004115
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Siedepunkt: 383 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004115 CAS-Nummer: 5959-52-4 EINECS: 227-726-2 Merck Index: 14,452 |