Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dinatrium-4,5-dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonat Dihydrat, 4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumchromotropat Dihydrat
300600100
300600250
300601000
ACRO300600100EA
32.6
EUR
ACRO300600100
ACRO300600250
ACRO300601000
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat ACS
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Formel:
(HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O Molecular Weight: 400,29 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150612 CAS-Nummer: 5808-22-0 EINECS: 204-972-9 Merck Index: 13,02261 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige to grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sensitivity | (to formaldehyde) Passes test |
Clarity of solution | Passes test |