Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Dinatrium-4,5-dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonat Dihydrat, 4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumchromotropat Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
27150-250G-F 27150-50G-F
SIAL27150-250G-FEA 809 EUR
SIAL27150-250G-F SIAL27150-50G-F
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Molecular Weight: 400,29 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150612
CAS-Nummer: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261