4-Amino-1-naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure, 4-Amino-α-naphthalinsulfonsäure, 1-Naphthylamin-4-sulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41535.0050
8.41535.0100
8.41535.0050EA
245
EUR
8.41535.0050
8.41535.0100
4-Amino-1-naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₃S Molecular Weight: 223,25 g/mol Siedepunkt: 434 °C (1013 hPa) Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004027 CAS-Nummer: 84-86-6 EINECS: 201-567-9 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 12,06490 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.31 g/l (20 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 223.24 g/mol |
Density | 1.67 g/cm3 (20 °C) |