4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-2-hydroxynaphthalin-4-sulfonsäure, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalinsulfonsäure, 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsäure, 4-Amino-3-hydroxynaphthalin-1-sulfonsäure, 3-Hydroxy-1-naphthylamin-4-sulfonsäure
B24339.14 B24339.22
B24339.14EA 73.8 EUR
B24339.14 B24339.22
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure 99%
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 99% CAS No.: 116-63-2 Molecular Formula: C10H9NO4S Formula Weight: 239.25 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 2697469 Merck Reference: 14,454 MDL No.: MFCD00004019
Formel: C₁₀H₉NO₄S
Molecular Weight: 239.25 g/mol
Siedepunkt: 466
Schmelzpunkt: ∼ 295 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004019
CAS-Nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453