4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Amino-2-hydroxynaphthalin-4-sulfonsäure, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalinsulfonsäure, 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsäure, 4-Amino-3-hydroxynaphthalin-1-sulfonsäure, 3-Hydroxy-1-naphthylamin-4-sulfonsäure
149271000
149270250
ACRO149271000EA
140
EUR
ACRO149271000
ACRO149270250
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure 95%
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₄S Molecular Weight: 239,25 g/mol Siedepunkt: 466 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 295 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004019 CAS-Nummer: 116-63-2 EINECS: 204-147-3 Merck Index: 13,00453 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Pink to light purple Granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | ≥94 % |
Specific optical rotation | +22.5° to +24.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol) |