4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure 90+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-2-hydroxynaphthalin-4-sulfonsäure, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalinsulfonsäure, 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsäure, 4-Amino-3-hydroxynaphthalin-1-sulfonsäure, 3-Hydroxy-1-naphthylamin-4-sulfonsäure
400850250 400851000
ACRO400850250EA 101 EUR
ACRO400850250 ACRO400851000
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure 90+% ACS
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₄S
Molecular Weight: 239,25 g/mol
Siedepunkt: 466 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 295 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004019
CAS-Nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown-pink to light purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in sodium carbonate) Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥90.0 %
Sensitivity (to phosphate) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.2 %