4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-2-hydroxynaphthalin-4-sulfonsäure, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalinsulfonsäure, 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsäure, 4-Amino-3-hydroxynaphthalin-1-sulfonsäure, 3-Hydroxy-1-naphthylamin-4-sulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
08751-100G 08751-25G
08751-100GEA 187 EUR
08751-100G 08751-25G
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure, Supelco®
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₄S
Molecular Weight: 239,25 g/mol
Siedepunkt: 466 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004019
CAS-Nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d323afeb27c021f4831b4b8054d80827236e0af&vid=d1626610df0ce029c3a6d212f4b87ccff0f67085&prid=web&clid=SAPDAM