4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-2-hydroxynaphthalin-4-sulfonsäure, 4-Amino-3-hydroxy-α-naphthalinsulfonsäure, 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonsäure, 4-Amino-3-hydroxynaphthalin-1-sulfonsäure, 3-Hydroxy-1-naphthylamin-4-sulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00099.0025 1.00099.0100
1.00099.0025EA 88.9 EUR
1.00099.0025 1.00099.0100
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalinsulfonsäure, Supelco®
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₄S
Molecular Weight: 239.25 g/mol
Siedepunkt: 466
Schmelzpunkt: ∼285 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004019
CAS-Nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 239.24 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3