4-Fluor-1-naphthoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16778.03 A16778.06
A16778.03EA 52.8 EUR
A16778.03 A16778.06
4-Fluor-1-naphthoesäure ≥97%
4-Fluor-1-naphthoesäure
Purity: 97% CAS No.: 573-03-5 Molecular Formula: C11H7FO2 Formula Weight: 190.18 Melting Point: 223-226° Beilstein Reference: 2257292
Formel: C₁₁H₇FO₂
Schmelzpunkt: 223…226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004011
CAS-Nummer: 573-03-5
EINECS: 209-346-9