X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
BCIG
227770100
227771000
227770025
227775000
ACRO227770100EA
19.9
EUR
ACRO227770100
ACRO227771000
ACRO227770025
ACRO227775000
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) 99%, rein
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Molecular Weight: 408.63 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005666 CAS-Nummer: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -60° to -64° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1) |