X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Lieferant: STRATAGENE
Synonyme:
BCIG
300200
300201
300204
STRA300200EA
0
EUR
STRA300200
STRA300201
STRA300204
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Molecular Weight: 408,63 g/mol Schmelzpunkt: 237…239 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005666 CAS-Nummer: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 |