X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: BCIG
203782-100EA 68.6 EUR
203782-100 203782-250 203782-5 203782-1
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid), Millipore®
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Molecular Weight: 408,63 g/mol
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8