Äsculin Sesquihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-O-(-D-Glucosyl)aesculetin Sesquihydrat, Aesculin Sesquihydrat, 6,7-Dihydroxycumarin-6β-D-glucopyranosid Sesquihydrat, Schillerstoff Sesquihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E8250-5G E8250-100G E8250-25G
SIALE8250-5GEA 56.8 EUR
SIALE8250-5G SIALE8250-100G SIALE8250-25G
Äsculin Sesquihydrat, Sigma-Aldrich®
Äsculin Sesquihydrat
Formel: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
Molecular Weight: 367,31 g/mol
Schmelzpunkt: 203…205 °C
MDL: MFCD00149492
CAS-Nummer: 66778-17-4
EINECS: 208-517-5