Äsculin Sesquihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-O-(-D-Glucosyl)aesculetin Sesquihydrat, Aesculin Sesquihydrat, 6,7-Dihydroxycumarin-6β-D-glucopyranosid Sesquihydrat, Schillerstoff Sesquihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
02350-10G 02350-50G
SIAL02350-10GEA 81.2 EUR
SIAL02350-10G SIAL02350-50G
Äsculin Sesquihydrat, Sigma-Aldrich®
Äsculin Sesquihydrat
Formel: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
Molecular Weight: 367,31 g/mol
Schmelzpunkt: 203…205 °C
MDL: MFCD00149492
CAS-Nummer: 66778-17-4
EINECS: 208-517-5