AlphaTec® 87-224 Industriehandschuhe
Lieferant: Ansell
87-224/7 87-224/8 87-224/9 87-224/10
ANSE87-224/7EA 50.2 EUR
ANSE87-224/7 ANSE87-224/8 ANSE87-224/9 ANSE87-224/10
AlphaTec® 87-224 Industriehandschuhe
Handschuhe
Zweifarbige, doppelt getauchte Arbeitshandschuhe aus einer Kombination aus Neopren und Naturkautschuk. Gummi.
Spezialschutz: AlphaTec® 87-224 Industriehandschuhe sind zweifarbig und doppelt getaucht und bestehen aus einer Mischung aus Neopren und Naturkautschuk, um persönlichen Schutz vor verschiedenen Chemikalien zu bieten.
Verstärkter Schutz: Dank ihrer mittelschweren Dicke von 0,68 mm/27 mil bieten sie auch eine robuste Barriere gegen mechanische Gefahren.
Erhöhter Komfort: Diese robusten Arbeitshandschuhe sind mit einem Futter aus 100% Baumwolle ausgestattet und absorbieren den Schweiß des Trägers, was für mehr Komfort bei längerem Tragen sorgt.
Verstärkter Griff: Diese AlphaTec®-Sicherheitshandschuhe verfügen außerdem über ein Wabenmuster, das den Griff auf nassen und trockenen Oberflächen verbessert.
Empfohlene Anwendungen: Wartung von Anlagen und schweren Geräten, Laborwartung und -reinigung, Hausmeisterarbeiten, Umgang mit Chemikalien
Primäre Industrien: Automobil-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Geräte, Infrastrukturwartung, Hausmeister-/Sanitärarbeiten, Chemikalien, Versorgungsunternehmen, Lagerhaltung