Dextran, M.W. ~ 40,000 (aus Leuconostoc ssp.), BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
31389-100G 31389-25G 31389-500G
SIAL31389-100GEA 344 EUR
SIAL31389-100G SIAL31389-25G SIAL31389-500G
Dextran, M.W. ~ 40,000 (aus Leuconostoc ssp.), BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5