Diisopropylcarbodiimid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N'-Diisopropylcarbodiimid, DIC, 1,3-Diisopropylcarbodiimid, N,N'-Methantetraylbis(1-methylethylamin)
A19292.09 A19292.14 A19292.18 A19292.30
A19292.09EA 43 EUR
A19292.09 A19292.14 A19292.18 A19292.30
Diisopropylcarbodiimid ≥99%
Diisopropylcarbodiimid
Purity: 99% CAS No.: 693-13-0 Molecular Formula: (CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2 Formula Weight: 126.20 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Stench Boiling Point: 145-148° Beilstein Reference: 878281 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00065689
Formel: C₇H₁₄N₂
Molecular Weight: 126.2 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C
Dichte: 0.810
Flammpunkt: 33 °C (91 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065689
CAS-Nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1 II