Bis(trimethylsilyl)carbodiimid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
375130050
375130250
ACRO375130050EA
78.8
EUR
ACRO375130050
ACRO375130250
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid 98%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid
Formel:
C₇H₁₈N₂Si₂ Molecular Weight: 186.4 g/mol Siedepunkt: 164 Schmelzpunkt: –23 °C Dichte: 0.821 g/cm³ Flammpunkt: 42 °C |
MDL:
MFCD00051538 CAS-Nummer: 1000-70-0 EINECS: 213-673-2 UN: 1993 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |