Bis(trimethylsilyl)carbodiimid
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS02575.5 SILS02575.25
SILNSILS02575.5EA 0 EUR
SILNSILS02575.5 SILNSILS02575.25
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid
Formel: C₇H₁₈N₂Si₂
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0,8211 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00051538
CAS-Nummer: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2