Dicyclohexylcarbodiimid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
113900010 113901000 113902500 113900050 113900250
ACRO113900010EA 175 EUR
ACRO113900010 ACRO113901000 ACRO113902500 ACRO113900050 ACRO113900250
Dicyclohexylcarbodiimid 99%
Dicyclohexylcarbodiimide
Formel: C₁₃H₂₂N₂
Siedepunkt: 122…124 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011659
CAS-Nummer: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03123
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline mass or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 35 °C
GC ≥98.5 %
Appearance of solution (10% in acetone) clear colorless to yellowish
Color scale ≤25 APHA (ASTM D 1209)
Bromine number ≤5 g Br/100 g (ASTM D 1159)