Dodecyl-β-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dodecyl-β-D-glucosid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D8035-1G D8035-5G
SIALD8035-1GEA 483 EUR
SIALD8035-1G SIALD8035-5G
Dodecyl-β-D-glucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Dodecyl-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₈H₃₆O₆
Molecular Weight: 348.48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063298
CAS-Nummer: 59122-55-3
EINECS: 261-614-4