Kieselgel, Granulat -6+12 mesh trocknungsfördernd
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44387.30
44387.A1
44387.A7
44387.30EA
33.5
EUR
44387.30
44387.A1
44387.A7
Kieselgel, Granulat -6+12 mesh trocknungsfördernd
Silica gel
CAS No.: 7631-86-9
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Molecular Weight: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Schmelzpunkt: 1710 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 REACH: 01-2119379499-16 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...