Kieselgel, Porengröße: 300 Å, sphärisch
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
44101.09 44101.18
44101.09EA 189 EUR
44101.09 44101.18
Kieselgel, Porengröße: 300 Å, sphärisch
Silica gel
CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: 20 Micron APS, S.A. 100m2/g, P.V. 0.9cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4