Florisil®, feines Pulver <200 mesh, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Aktiviertes Magnesiumsilikat, Kieselsäure Magnesiumsalz, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv, Florisil
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
288705-250G
288705-1KG
288705-250GEA
105
EUR
288705-250G
288705-1KG
Florisil®, feines Pulver <200 mesh, Supelco®
Magnesiumsilikat
Formel:
MgO₃Si Molecular Weight: 100,38 g/mol |
MDL:
MFCD00078249 CAS-Nummer: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...