Florisil® für die Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Aktiviertes Magnesiumsilikat, Kieselsäure Magnesiumsalz, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv, Florisil
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
46385-500G-F
46385-5KG-F
46385-500G-FEA
256
EUR
46385-500G-F
46385-5KG-F
Florisil® für die Chromatographie, Supelco®
Magnesiumsilikat
Formel:
MgO₃Si Molecular Weight: 100.38 g/mol |
MDL:
MFCD00078249 CAS-Nummer: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...