Formaldehyd 4% Histology, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
MQ400
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
1.00496.5000EA 101 EUR
1.00496.5000 1.00496.9010 1.00496.9011 1.00496.9950 1.00496.8350
Formaldehyd 4% Histology, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
(= 10% Formaline solution)
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Schmelzpunkt: -92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Merck Index: 13,04259
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 6.7 - 7.1 (H2O)