Natriumaluminat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Natriumaluminiumoxid, Aluminiumnatriumdioxid, Aluminiumnatriumoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

13404-5KG-R 13404-50KG-R 13404-2.5KG-R
SIAL13404-5KG-REA 170 EUR
SIAL13404-5KG-R SIAL13404-50KG-R SIAL13404-2.5KG-R
Natriumaluminat, Sigma-Aldrich®
Sodium aluminate
Formel: NaAlO₂
Molecular Weight: 81.97 g/mol
Schmelzpunkt: 1800
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00801010
CAS-Nummer: 1302-42-7
EINECS: 215-100-1
UN: 2812
ADR: 8
Merck Index: 12,08715

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR