N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: Octyl-β-D-glucosid, Octyl-β-D-glucopyranosid
31055.02 31055.03
SERA31055.02EA 0 EUR
SERA31055.02 SERA31055.03
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₄H₂₈O₆
Molecular Weight: 292.37 g/mol
Schmelzpunkt: 110
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063288
CAS-Nummer: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8