N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Achtung
Synonyme: Octyl-β-D-glucosid, Octyl-β-D-glucopyranosid
50164-2 50164-3 50164-4
BMOL50164-2EA 0 EUR
BMOL50164-2 BMOL50164-3 BMOL50164-4
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
N-Octyl-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₄H₂₈O₆
Molecular Weight: 292.37 g/mol
Schmelzpunkt: 110
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063288
CAS-Nummer: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8