di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) 5 mg, Tabletten, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
pNPP, ortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydrat, 4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, p-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, ortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydrat, Phosphatasesubstrat, 4-Nitrophenyldihydrogenphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
N9389-100TAB
N9389-50TAB
SIALN9389-100TABEA
656
EUR
SIALN9389-100TAB
SIALN9389-50TAB
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) 5 mg, Tabletten, Sigma-Aldrich®
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Chromogenic substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Formel:
C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O Molecular Weight: 371,144 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00066288 CAS-Nummer: 333338-18-4 EINECS: 224-246-5 |