, Pulver
Lieferant: Uptima
Synonyme: pNPP, ortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydrat, 4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, p-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, ortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydrat, Phosphatasesubstrat, 4-Nitrophenyldihydrogenphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
UP89562C UP89562D
UPTIUP89562CEA 0 EUR
UPTIUP89562C UPTIUP89562D
, Pulver
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Molecular Weight: 371.144 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00066288
CAS-Nummer: 4264-83-9
EINECS: 224-246-5