Vanadylsulfat Pentahydrat 17-23% (v/v)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Vanadiumoxidsulfat Pentahydrat, Vanadium(IV)sulfatoxid Pentahydrat, Vanadium(IV)oxidsulfat Pentahydrat, basisches Vanadiumsulfat Pentahydrat
214841000
214840250
ACRO214841000EA
208
EUR
ACRO214841000
ACRO214840250
Vanadylsulfat Pentahydrat 17-23% (v/v)
Vanadylsulfat Pentahydrat
Formel:
VOSO₄·5H₂O Molecular Weight: 253,08 g/mol Dichte: 2 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00149933 CAS-Nummer: 12439-96-2 EINECS: 248-652-7 UN: 2931 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Blue Moist crystalline powder or crystals |
Degree of hydration | ca. 5 moles water |
Titration with KMnO4 | 17 to 23 % (V) |
Iron (Fe) | ≤600 ppm |
Potassium (K) | ≤500 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |