Vanadylsulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: basisches Vanadiumsulfat Hydrat, Vanadium(IV)oxidsulfat Hydrat, Vanadiumoxidsulfat Hydrat, Vanadium(IV)sulfatoxid Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
204862-10G 204862-50G
SIAL204862-10GEA 182 EUR
SIAL204862-10G SIAL204862-50G
Vanadylsulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Vanadylsulfat Hydrat
Formel: O₅SV·H₂O
Molecular Weight: 163,00 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00149933
CAS-Nummer: 123334-20-3
EINECS: 248-652-7
UN: 2931
ADR: 6.1,II