Vanadylsulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: basisches Vanadiumsulfat Hydrat, Vanadium(IV)oxidsulfat Hydrat, Vanadiumoxidsulfat Hydrat, Vanadium(IV)sulfatoxid Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
233706-25G 233706-100G 233706-500G
SIAL233706-25GEA 87.9 EUR
SIAL233706-25G SIAL233706-100G SIAL233706-500G
Vanadylsulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Vanadylsulfat Hydrat
Formel: O₅SV·H₂O
Molecular Weight: 163.00 g/mol (anhy)
MDL: MFCD00149933
CAS-Nummer: 123334-20-3
EINECS: 248-652-7
UN: 2931
ADR: 6.1 II