AlphaTec® 88-356 Handschuhe aus Naturkautschuklatex, Ungefüttert, Blau
Lieferant: Ansell
88-356/9 88-356/10 88-356/11 88-356/7 88-356/8
ANSE88-356/9EA 35.2 EUR
ANSE88-356/9 ANSE88-356/10 ANSE88-356/11 ANSE88-356/7 ANSE88-356/8
AlphaTec® 88-356 Handschuhe aus Naturkautschuklatex, Ungefüttert, Blau
Handschuhe
Der ideale Handschuh für Sicherheit und Fingerfertigkeit in der Lebensmittelverarbeitung. Er bietet hervorragende Fingerfertigkeit, Zugfestigkeit und Elastizität, während die Fischschuppenstruktur für guten Halt bei der Arbeit unter nassen oder trockenen Bedingungen sorgt.
  • Hervorragende Fingerfertigkeit und Zugfestigkeit
  • Ideal für die Lebensmittelverarbeitungsindustrie
Finden Anwendung in Landwirtschaft und im Weinbau, Lebensmittelverarbeitung, im Service sowie in der allgemeinen Industrie. Zu den Verwendungszwecken gehören die Verarbeitung von Rind-, Schweine-, Geflügel- und Fischfleisch, die Verarbeitung von Milchprodukten, die Verpackung und Handhabung von Lebensmitteln sowie die Verarbeitung von Obst und Gemüse.